Maleimida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13135.18
A13135.06
A13135.14
A13135.30
A13135.18EA
355
EUR
A13135.18
A13135.06
A13135.14
A13135.30
Maleimida ≥98%
Maleimida
Purity: 98+%
CAS No.: 541-59-3
Molecular Formula: C4H3NO2
Formula Weight: 97.07
Melting Point: 90-94°
Boiling Point: 97-103/5mm
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 106910
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00005494
Formula:
C₄H₃NO₂ Pto. Ebullición: 97…103 °C (5 mmHg) Pto. de fusión: 90…94 °C Densidad: 1,249 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005494 Núm. CAS: 541-59-3 EINECS: 208-787-4 UN: 2923 ADR: 8,III |