N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13141.06
A13141.14
A13141.22
A13141.06EA
81.1
EUR
A13141.06
A13141.14
A13141.22
N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida 97%
N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida
Purity: 97%
CAS No.: 24589-78-4
Molecular Formula: C6H12F3NOSi
Formula Weight: 199.25
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.3800
Boiling Point: 130-132°
Beilstein Reference: 1941550
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000411
Formula:
C₆H₁₂F₃NOSi Pto. Ebullición: 130…132 °C Densidad: 1,076 Pto. de inflamación: 25 °C (77 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000411 Núm. CAS: 24589-78-4 EINECS: 246-331-6 ADR: 3,III |