Dicloruro de adipoílo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Adipoyl chloride
A13168.14 A13168.22 A13168.36
A13168.14EA 52.6 EUR
A13168.14 A13168.22 A13168.36
Dicloruro de adipoílo ≥98%
Dicloruro de adipoílo
Purity: 98% CAS No.: 111-50-2 Molecular Formula: C6H8Cl2O2 Formula Weight: 183.03 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4705 Odour: Acrid Boiling Point: 105-107°/2mm Beilstein Reference: 507709 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000759
Formula: C₆H₈Cl₂O₂
Pto. Ebullición: 105…107 °C (2 mmHg)
Densidad: 1,255
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000759
Núm. CAS: 111-50-2
EINECS: 203-876-4
UN: 3265
ADR: 8,II