2-Metilbenzoxazol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Metil-1,3-benzoxazol
A13198.14
A13198.22
A13198.14EA
37.3
EUR
A13198.14
A13198.22
2-Metilbenzoxazol ≥98%
2-Metilbenzoxazol
Purity: 98%
CAS No.: 95-21-6
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5500
Melting Point: 2-4°
Boiling Point: 200-201°
Beilstein Reference: 112297
MDL No.: MFCD00005771
Formula:
C₈H₇NO MW: 133,15 g/mol Pto. Ebullición: 200…201 °C Pto. de fusión: 2…4 °C Densidad: 1,120 Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005771 Núm. CAS: 95-21-6 EINECS: 202-399-9 |