Ácido (4-toliloxi)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido (4-metilfenoxi)acético
A13230.09
A13230.18
A13230.30
A13230.09EA
32.4
EUR
A13230.09
A13230.18
A13230.30
Ácido (4-toliloxi)acético ≥98%
Ácido (4-toliloxi)acético
Purity: 98%
CAS No.: 940-64-7
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 137-142°
Beilstein Reference: 2047591
Formula:
(C₆H₄(CH₃))OCH₂COOH MW: 166,18 g/mol Pto. de fusión: 137…142 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014365 Núm. CAS: 940-64-7 EINECS: 213-374-7 |