Ácido propiolico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Acetylenecarboxylic Acid, 2-Propynoic acid
A13245.06 A13245.14 A13245.22
A13245.06EA 49.1 EUR
A13245.06 A13245.14 A13245.22
Ácido propiolico ≥98%
Ácido propiolico
Purity: 98+% CAS No.: 471-25-0 Molecular Formula: HC≡CCO2H Formula Weight: 70.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4330 Melting Point: 18° Boiling Point: 102°/200mm Beilstein Reference: 878176 Merck Reference: 14,7824 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00004360
Formula: C₃H₂O₂
MW: 70,05 g/mol
Pto. Ebullición: 102 °C (200 mmHg)
Pto. de fusión: 18 °C
Densidad: 1,136
Pto. de inflamación: 58 °C (136 °F)
Número MDL: MFCD00004360
Núm. CAS: 471-25-0
EINECS: 207-437-8
UN: 2920
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,7824