6-Cloronicotinonitrilo ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: 2-Cloropiridina-5-carbonitrilo

A13291.06 A13291.03 A13291.14
A13291.06EA 68.4 EUR
A13291.06 A13291.03 A13291.14
6-Cloronicotinonitrilo ≥98%
6-Cloronicotinonitrilo

Purity: 98% CAS No.: 33252-28-7 Molecular Formula: C6H3ClN2 Formula Weight: 138.56 Melting Point: 116-119° Boiling Point: 105-107°/1mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00084941

Formula: C₆H₃ClN₂
Pto. Ebullición: 105…107 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 116…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084941
Núm. CAS: 33252-28-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR