Ftalaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
o-Ftalaldehído, OPA
A13299.18
A13299.09
A13299.30
A13299.18EA
262
EUR
A13299.18
A13299.09
A13299.30
Ftalaldehído ≥98%
Ftalaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 643-79-8
Molecular Formula: C8H6O2
Formula Weight: 134.14
Flash Point: 132°(269°F)
Melting Point: 53-57°
Beilstein Reference: 878317
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00003335
Formula:
C₈H₆O₂ MW: 134,13 g/mol Pto. Ebullición: 266 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 53…57 °C Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 132 °C (269 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00003335 Núm. CAS: 643-79-8 EINECS: 211-402-2 UN: 2923 ADR: 8,II |