6-Metil-5-hepten-2-ona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 98%
CAS No.: 110-93-0
Molecular Formula: C8H14O
Formula Weight: 126.20
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.4390
Melting Point: -67°
Boiling Point: 172-174°
Beilstein Reference: 1741705
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00008905
Formula:
C₈H₁₄O Pto. Ebullición: 172…174 °C Pto. de fusión: –67 °C Densidad: 0,855 Pto. de inflamación: 56 °C (133 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008905 Núm. CAS: 110-93-0 EINECS: 203-816-7 UN: 1224 ADR: 3,III |