Ácido trans-3-hexenoico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13428.09
A13428.18
A13428.09EA
52.4
EUR
A13428.09
A13428.18
Ácido trans-3-hexenoico ≥97%
Ácido trans-3-hexenoico
Purity: 97%
CAS No.: 1577-18-0
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.14
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.4398
Odour: Rancid
Melting Point: 11-12°
Boiling Point: 206°
Beilstein Reference: 1700862
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002786
Formula:
C₆H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 206 °C Pto. de fusión: 11…12 °C Densidad: 0,961 Pto. de inflamación: 99 °C (210 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002786 Núm. CAS: 1577-18-0 EINECS: 216-417-8 UN: 3265 ADR: 8,III |