5-fluorouracilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Fluorouracilo, 5-FU
A13456.06
A13456.14
A13456.22
A13456.06EA
57
EUR
A13456.06
A13456.14
A13456.22
5-fluorouracilo ≥99%
5-Fluorouracilo
Purity: 99%
CAS No.: 51-21-8
Molecular Formula: C4H3FN2O2
Formula Weight: 130.08
Melting Point: ca 282° dec.
Beilstein Reference: 127172
Merck Reference: 14,4181
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006018
Formula:
C₄H₃FN₂O₂ Pto. Ebullición: 347 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 282 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006018 Núm. CAS: 51-21-8 EINECS: 200-085-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,4181 |