5-Nitroindazol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13478.14
A13478.22
A13478.14EA
32.4
EUR
A13478.14
A13478.22
5-Nitroindazol ≥98%
5-Nitroindazol
Purity: 98+%
CAS No.: 5401-94-5
Molecular Formula: C7H5N3O2
Formula Weight: 163.14
Odour: Odourless
Melting Point: 208-211°
Beilstein Reference: 7936
MDL No.: MFCD00005693
Formula:
C₇H₅N₃O₂ Pto. de fusión: 208…211 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005693 Núm. CAS: 5401-94-5 EINECS: 226-451-5 |