Hierro (II) oxalato dihidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido oxálico sal de hierro (II) dihidrato, Oxalato de hierro (II) dihidrato
A13479.0B
A13479.30
A13479.0BEA
155
EUR
A13479.0B
A13479.30
Hierro (II) oxalato dihidrato ≥99%
Hierro (II) oxalato dihidrato
Purity: 99%
CAS No.: 6047-25-2
Molecular Formula: FeC2O4.2H2O
Formula Weight: 179.90 (143.87anhy)
Physical Form: Crystals
Density: 2.28
Appearance: Yellow
Melting Point: 190° dec.
MDL No.: MFCD00150040
Formula:
Fe(C₂O₄)·2H₂O MW: 179.9 g/mol Pto. de fusión: 190 °C (desc.) Densidad: 2.28 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150040 Núm. CAS: 6047-25-2 EINECS: 208-217-4 UN: 3288 ADR: 6.1 III |