2-Aminobenzotiazol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Benzothiazol-2-ylamine, Benzo[d]thiazol-2-amine, Cerium(III)-Ionophore II
A13521.22
A13521.36
A13521.22EA
59.3
EUR
A13521.22
A13521.36
2-Aminobenzotiazol 98%
2-Aminobenzothiazole
Purity: 98%
CAS No.: 136-95-8
Molecular Formula: C7H6N2S
Formula Weight: 150.20
Melting Point: 126-129°
Beilstein Reference: 116315
Merck Reference: 14,424
MDL No.: MFCD00005785
Formula:
C₇H₆N₂S MW: 150,2 g/mol Pto. Ebullición: 190…195 °C (0,05 mmHg) Pto. de fusión: 126…129 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005785 Núm. CAS: 136-95-8 EINECS: 205-268-4 Índice Merck: 14,424 |