Heptilo 4-hidroxibenzoato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Heptilparabeno, 4-Hidroxibenzoato de heptilo
A13555.14
A13555.22
A13555.14EA
83
EUR
A13555.14
A13555.22
Heptilo 4-hidroxibenzoato ≥98%
Heptilo 4-hidroxibenzoato
Purity: 98%
CAS No.: 1085-12-7
Molecular Formula: C14H20O3
Formula Weight: 236.31
Melting Point: 46-49°
MDL No.: MFCD00016481
Formula:
C₁₄H₂₀O₃ MW: 236.31 g/mol Pto. de fusión: 46…49 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016481 Núm. CAS: 1085-12-7 EINECS: 214-115-0 |