2-(4-Metiltiazol-5-il)etanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13567.14
A13567.22
A13567.14EA
29.2
EUR
A13567.14
A13567.22
2-(4-Metiltiazol-5-il)etanol ≥98%
2-(4-Metiltiazol-5-il)etanol
Purity: 98%
CAS No.: 137-00-8
Molecular Formula: C6H9NOS
Formula Weight: 143.21
Flash Point: 142°(287°F)
Refractive Index: 1.5500
Boiling Point: 135-137°/7mm
Beilstein Reference: 114249
Merck Reference: 14,6126
MDL No.: MFCD00005339
Formula:
C₆H₉NOS Pto. Ebullición: 135…137 °C (7 mmHg) Densidad: 1,196 Pto. de inflamación: 142 °C (287 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005339 Núm. CAS: 137-00-8 EINECS: 205-272-6 Índice Merck: 14,6126 |