Ácido trans-2-hexenoico 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A13571.09
A13571.18
A13571.30
A13571.09EA
30.9
EUR
A13571.09
A13571.18
A13571.30
Ácido trans-2-hexenoico 96%
Ácido trans-2-hexenoico
Purity: 96%
CAS No.: 13419-69-7
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.14
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.4385
Melting Point: 30-35°
Boiling Point: 217°
Beilstein Reference: 1720443
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002705
Formula:
C₆H₁₀O₂ MW: 114,14 g/mol Pto. Ebullición: 217 °C Pto. de fusión: 30…35 °C Densidad: 0,965 Pto. de inflamación: 125 °C (257 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002705 Núm. CAS: 13419-69-7 EINECS: 236-528-5 UN: 3261 ADR: 8,III |