Ortoformiato de trietilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13587.0D
A13587.0F
A13587.AE
A13587.AP
A13587.0DEA
452
EUR
A13587.0D
A13587.0F
A13587.AE
A13587.AP
Ortoformiato de trietilo ≥98%
Ortoformiato de trietilo
Purity: 98%
CAS No.: 122-51-0
Molecular Formula: C7H16O3
Formula Weight: 148.20
Flash Point: 30°(86°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.891
Refractive Index: 1.3910
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Melting Point: -61°
Boiling Point: 144-146°
Beilstein Reference: 605384
Merck Reference: 14,6884
UN No.: 2524
MDL No.: MFCD00009230
Formula:
C₇H₁₆O₃ Pto. Ebullición: 144…146 °C Pto. de fusión: –61 °C Densidad: 0,891 Pto. de inflamación: 30 °C (86 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009230 Núm. CAS: 122-51-0 EINECS: 204-550-4 UN: 2524 ADR: 3,III Índice Merck: 14,6884 |