2,4-Dimetiltiazol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A13604.06
A13604.14
A13604.22
A13604.06EA
34.7
EUR
A13604.06
A13604.14
A13604.22
2,4-Dimetiltiazol ≥99%
2,4-Dimetiltiazol
Purity: 99%
CAS No.: 541-58-2
Molecular Formula: C5H7NS
Formula Weight: 113.18
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.5090
Odour: Characteristic
Boiling Point: 145-147°
Solubility: Slightly soluble in water
Beilstein Reference: 106414
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00014509
Formula:
C₅H₇NS MW: 113,18 g/mol Pto. Ebullición: 145…147 °C Densidad: 1,057 Pto. de inflamación: 42 °C (107 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014509 Núm. CAS: 541-58-2 EINECS: 208-786-9 ADR: 3,III |