2-Clorobenzoilacetonitrilo 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-(2-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
A13611.06
A13611.14
A13611.22
A13611.06EA
46.5
EUR
A13611.06
A13611.14
A13611.22
2-Clorobenzoilacetonitrilo 95%
2-Clorobenzoilacetonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 40018-25-5
Molecular Formula: C9H6ClNO
Formula Weight: 179.61
Melting Point: 54-58°
Beilstein Reference: 2413204
Formula:
C₉H₆ClNO MW: 179,61 g/mol Pto. de fusión: 54…58 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051624 Núm. CAS: 40018-25-5 |