Ácido 3-(4-metoxifenil)propiónico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
3-(4-Methoxyphenyl)propanoic acid
A13655.14
A13655.22
A13655.14EA
79.3
EUR
A13655.14
A13655.22
Ácido 3-(4-metoxifenil)propiónico ≥98%
Ácido 3-(4-metoxifenil)propiónico
Purity: 98%
CAS No.: 1929-29-9
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Melting Point: 102-106°
Beilstein Reference: 1953326
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180.2 g/mol Pto. Ebullición: 319 Pto. de fusión: 102…106 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002777 Núm. CAS: 1929-29-9 EINECS: 217-678-0 |