Ácido 3-fluoroftalico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13656.14
A13656.06
A13656.14EA
324
EUR
A13656.14
A13656.06
Ácido 3-fluoroftalico ≥97%
Ácido 3-fluoroftalico
Purity: 97%
CAS No.: 1583-67-1
Molecular Formula: C8H5FO4
Formula Weight: 184.12
Odour: Odourless
Melting Point: ca 170° dec.
Beilstein Reference: 2616684
MDL No.: MFCD00039524
Formula:
C₈H₅FO₄ MW: 184.12 g/mol Pto. de fusión: ∼ 170 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039524 Núm. CAS: 1583-67-1 EINECS: 216-433-5 |