2-Amino-4,6-dimetilpirimidina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13674.14
A13674.22
A13674.14EA
32.6
EUR
A13674.14
A13674.22
2-Amino-4,6-dimetilpirimidina 98%
2-Amino-4,6-dimetilpirimidina
Purity: 98%
CAS No.: 767-15-7
Molecular Formula: C6H9N3
Formula Weight: 123.16
Melting Point: 150-155°
Beilstein Reference: 110735
Formula:
C₆H₉N₃ Pto. de fusión: 150…155 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006102 Núm. CAS: 767-15-7 EINECS: 212-181-5 |