Ácido isoxazol-5-carboxílico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Isoxazole-5-carboxylic acid
A13739.03
A13739.06
A13739.03EA
75.5
EUR
A13739.03
A13739.06
Ácido isoxazol-5-carboxílico ≥98%
Ácido isoxazol-5-carboxílico
Purity: 98%
CAS No.: 21169-71-1
Molecular Formula: C4H3NO3
Formula Weight: 113.07
Melting Point: 141-144°
MDL No.: MFCD00156151
Formula:
C₄H₃NO₃ Pto. de fusión: 141…144 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00156151 Núm. CAS: 21169-71-1 |