2-Isobutiltiazol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13759.06
A13759.14
A13759.06EA
70.6
EUR
A13759.06
A13759.14
2-Isobutiltiazol ≥99%
2-Isobutiltiazol
Purity: 99%
CAS No.: 18640-74-9
Molecular Formula: C7H11NS
Formula Weight: 141.24
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4960
Odour: Characteristic
Boiling Point: 172-173°
Beilstein Reference: 507823
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005334
Formula:
C₇H₁₁NS Pto. Ebullición: 172…173 °C Densidad: 0,998 Pto. de inflamación: 58 °C (136 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005334 Núm. CAS: 18640-74-9 EINECS: 242-470-1 ADR: 3,III |