Ortoformiato de trimetilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13760.0F
A13760.AE
A13760.AP
A13760.0FEA
245
EUR
A13760.0F
A13760.AE
A13760.AP
Ortoformiato de trimetilo ≥99%
Ortoformiato de trimetilo
Purity: 99%
CAS No.: 149-73-5
Molecular Formula: HC(OCH3)3
Formula Weight: 106.12
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.3790
Melting Point: -53°
Boiling Point: 101-102°
Beilstein Reference: 969215
Merck Reference: 14,6884
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00008483
Formula:
C₄H₁₀O₃ MW: 106.12 g/mol Pto. Ebullición: 101…102 °C Pto. de fusión: –53 °C Densidad: 0.968 Pto. de inflamación: 15 °C (59 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008483 Núm. CAS: 149-73-5 EINECS: 205-745-7 UN: 3272 ADR: 3 II Índice Merck: 12,07012 |