4-(Triclorosilil)butironitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(3-Cyanopropyl)trichlorosilane, Trichloro(3-cyanopropyl)silane
A13787.14
A13787.22
A13787.14EA
76.2
EUR
A13787.14
A13787.22
4-(Triclorosilil)butironitrilo ≥98%
4-(Triclorosilil)butironitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 1071-27-8
Molecular Formula: C4H6Cl3NSi
Formula Weight: 202.54
Flash Point: 92°(198°F)
Refractive Index: 1.4630
Odour: Pungent
Boiling Point: 237-238°
Beilstein Reference: 906924
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00013832
Formula:
NCH₂CCH₂CH₂SiCl₃ MW: 202,54 g/mol Pto. Ebullición: 237…238 °C Densidad: 1,28 Pto. de inflamación: 92 °C (198 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013832 Núm. CAS: 1071-27-8 EINECS: 213-990-6 UN: 2987 ADR: 8,II |