N-Hidroxiftalimida ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxyisoindoline-1,3-dione, 2-Hydroxy-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, N-Hydroxypthalimide
A13862.22 A13862.36
A13862.22EA 40 EUR
A13862.22 A13862.36
N-Hidroxiftalimida ≥98%
N-Hidroxiftalimida
Purity: 98+% CAS No.: 524-38-9 Molecular Formula: C8H5NO3 Formula Weight: 163.13 Melting Point: ca 233° dec. Beilstein Reference: 131208 Merck Reference: 14,4838 MDL No.: MFCD00005891
Formula: C₈H₅NO₃
MW: 163,13 g/mol
Pto. Ebullición: 412 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼ 233 °C (desc.)
Densidad: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005891
Núm. CAS: 524-38-9
EINECS: 208-358-1
Índice Merck: 14,4838