1-(2,5-Dicloro-3-tienil)etan-1-ona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-(2,5-Dichloro-3-thienyl)-1-ethanone
A13867.06
A13867.14
A13867.22
A13867.06EA
76
EUR
A13867.06
A13867.14
A13867.22
1-(2,5-Dicloro-3-tienil)etan-1-ona ≥98%
1-(2,5-Dicloro-3-tienil)etan-1-ona
Purity: 98%
CAS No.: 36157-40-1
Molecular Formula: C6H4Cl2OS
Formula Weight: 195.07
Flash Point: 110°(230°F)
Melting Point: 37-39°
Boiling Point: 120-122°/4mm
Beilstein Reference: 121288
MDL No.: MFCD00014522
Formula:
C₆H₄Cl₂OS MW: 195.07 g/mol Pto. Ebullición: 120…122 °C (4 mmHg) Pto. de fusión: 37…39 °C Pto. de inflamación: 110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014522 Núm. CAS: 36157-40-1 EINECS: 252-893-3 |