3-Clorobenzoilacetonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3'-Chloro-2-cyanoacetophenone, (3-Chlorobenzoyl)acetonitrile, 3-(3-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
A13913.03
A13913.06
A13913.03EA
30.1
EUR
A13913.03
A13913.06
3-Clorobenzoilacetonitrilo ≥98%
3-Clorobenzoilacetonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 21667-62-9
Molecular Formula: C9H6ClNO
Formula Weight: 179.61
Melting Point: 78-83°
Beilstein Reference: 2414476
Formula:
C₉H₆ClNO MW: 179,61 g/mol Pto. de fusión: 78…83 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00067891 Núm. CAS: 21667-62-9 |