Isopropilo 4-hidroxibenzoato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Hidroxibenzoato de isopropilo, Isopropilparabeno
A13930.06
A13930.09
A13930.18
A13930.30
A13930.06EA
28.1
EUR
A13930.06
A13930.09
A13930.18
A13930.30
Isopropilo 4-hidroxibenzoato ≥98%
Isopropilo 4-hidroxibenzoato
Purity: 98%
CAS No.: 4191-73-5
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.21
Melting Point: 84-86°
Beilstein Reference: 2641564
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180.2 g/mol Pto. de fusión: 84…86 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016468 Núm. CAS: 4191-73-5 EINECS: 224-069-3 |