Ácido (4-formilfenoxi)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(4-Formylphenoxy)acetic acid
A13960.09
A13960.18
A13960.30
A13960.09EA
61.3
EUR
A13960.09
A13960.18
A13960.30
Ácido (4-formilfenoxi)acético ≥98%
Ácido (4-formilfenoxi)acético
Purity: 98%
CAS No.: 22042-71-3
Molecular Formula: C9H8O4
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 193-198°
Beilstein Reference: 779885
Formula:
(C₆H₄(CHO))OCH₂COOH MW: 180,16 g/mol Pto. Ebullición: 333 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 193…198 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016613 Núm. CAS: 22042-71-3 EINECS: 244-749-3 |