4-Fluoro-o-fenilendiamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Fluorobenceno-1,2-diamina, 4-Fluoro-1,2-fenilendiamina
A13977.06
A13977.14
A13977.22
A13977.06EA
79
EUR
A13977.06
A13977.14
A13977.22
4-Fluoro-o-fenilendiamina 97%
4-Fluoro-o-fenilendiamina
Purity: 97%
CAS No.: 367-31-7
Molecular Formula: C6H7FN2
Formula Weight: 126.13
Melting Point: 91-95°
Beilstein Reference: 2081075
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00042228
Formula:
C₆H₇FN₂ Pto. Ebullición: 250 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 91…95 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042228 Núm. CAS: 367-31-7 EINECS: 206-691-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |