2-Mercaptobenzotiazol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Benzotiazol-2-tiol
A14086.09
A14086.0E
A14086.22
A14086.36
A14086.09EA
21.5
EUR
A14086.09
A14086.0E
A14086.22
A14086.36
2-Mercaptobenzotiazol ≥97%
2-Mercaptobenzotiazol
Purity: 97%
CAS No.: 149-30-4
Molecular Formula: C7H5NS2
Formula Weight: 167.25
Flash Point: 243°(469°F)
Melting Point: 178-182°
Beilstein Reference: 119484
Merck Reference: 14,5868
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00005781
Formula:
C₇H₅NS₂ Pto. Ebullición: 302 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 178…182 °C Densidad: 1,420 Pto. de inflamación: 243 °C (469 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005781 Núm. CAS: 149-30-4 EINECS: 205-736-8 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,5868 |