2-(4-Bromofenil)etanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A14143.06
A14143.03
A14143.14
A14143.30
A14143.06EA
121
EUR
A14143.06
A14143.03
A14143.14
A14143.30
2-(4-Bromofenil)etanol ≥98%
2-(4-Bromofenil)etanol
Purity: 98%
CAS No.: 4654-39-1
Molecular Formula: C8H9BrO
Formula Weight: 201.06
Flash Point:
Formula:
C₈H₉BrO Pto. Ebullición: 106…108 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 36…38 °C Densidad: 1,436 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002897 Núm. CAS: 4654-39-1 EINECS: 225-093-7 |