4-Bromo-3,5-dimetilisoxazol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
A14179.03
A14179.06
A14179.14
A14179.03EA
43.6
EUR
A14179.03
A14179.06
A14179.14
4-Bromo-3,5-dimetilisoxazol ≥97%
4-Bromo-3,5-dimetilisoxazol
Purity: 97%
CAS No.: 10558-25-5
Molecular Formula: C5H6BrNO
Formula Weight: 176.02
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.4880
Boiling Point: 176°
Beilstein Reference: 108522
MDL No.: MFCD00068187
Formula:
C₅H₆BrNO MW: 176.01 g/mol Pto. Ebullición: 176 °C Densidad: 1.49 Pto. de inflamación: 73 °C (163 °F) |
Número MDL:
MFCD00068187 Núm. CAS: 10558-25-5 |