Éter bis(2-cloroetílico) ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Chloroethyl ether
A14234.0B
A14234.18
A14234.30
A14234.0BEA
236
EUR
A14234.0B
A14234.18
A14234.30
Éter bis(2-cloroetílico) ≥99%
Éter bis(2-cloroetílico)
Purity: 99%
CAS No.: 111-44-4
Molecular Formula: C4H8Cl2O
Formula Weight: 143.01
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.4570
Odour: Pungent
Melting Point: -50°
Boiling Point: 178°
Beilstein Reference: 605317
Merck Reference: 14,3066
UN No.: 1916
MDL No.: MFCD00000975
Formula:
C₄H₈Cl₂O Pto. Ebullición: 178 °C Pto. de fusión: –50 °C Densidad: 1,219 Pto. de inflamación: 55 °C (131 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000975 Núm. CAS: 111-44-4 EINECS: 203-870-1 UN: 1916 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,3066 |