5-Cloro-o-anísidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
5-Cloro-2-metoxianilina, 5-Cloro-2-anísidina
A14244.22
A14244.36
A14244.22EA
50.3
EUR
A14244.22
A14244.36
5-Cloro-o-anísidina ≥98%
5-Cloro-o-anísidina
Purity: 98%
CAS No.: 95-03-4
Molecular Formula: C7H8ClNO
Formula Weight: 157.60
Odour: Characteristic
Melting Point: 79-84°
Boiling Point: 135°/8mm
Beilstein Reference: 879161
UN No.: 2233
MDL No.: MFCD00007777
Formula:
C₇H₈ClNO MW: 157.6 g/mol Pto. Ebullición: 135 °C (8 mmHg) Pto. de fusión: 79…84 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007777 Núm. CAS: 95-03-4 EINECS: 202-385-2 UN: 2233 ADR: 6.1 III |