3,5-Dimetilbencilo bromuro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14267.06
A14267.14
A14267.06EA
49.5
EUR
A14267.06
A14267.14
3,5-Dimetilbencilo bromuro ≥98%
3,5-Dimetilbencilo bromuro
Purity: 98%
CAS No.: 27129-86-8
Molecular Formula: C9H11Br
Formula Weight: 199.10
Melting Point: 36-40°
Boiling Point: 109-110°/14mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00013539
Formula:
C₉H₁₁Br Pto. Ebullición: 109…110 °C (14 mmHg) Pto. de fusión: 36…40 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013539 Núm. CAS: 27129-86-8 UN: 3261 ADR: 8,II |