Ácido 3-nitroftalico 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14281.22
A14281.30
A14281.36
A14281.22EA
52.6
EUR
A14281.22
A14281.30
A14281.36
Ácido 3-nitroftalico 95%
Ácido 3-nitroftalico
Purity: 95%
CAS No.: 603-11-2
Molecular Formula: C8H5NO6
Formula Weight: 211.13
Melting Point: ca 214° dec.
Beilstein Reference: 2054269
Formula:
C₈H₅NO₆ Pto. Ebullición: 441 °C (1013 hPa) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007138 Núm. CAS: 603-11-2 EINECS: 210-030-8 |