(Clorometil)trimetilsilano ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
A14303.09 A14303.18 A14303.30
A14303.09EA 40.4 EUR
A14303.09 A14303.18 A14303.30
(Clorometil)trimetilsilano ≥98%
(Clorometil)trimetilsilano
Purity: 98% CAS No.: 2344-80-1 Molecular Formula: ClCH2Si(CH3)3 Formula Weight: 122.67 Flash Point: -2°(28°F) Refractive Index: 1.4180 Odour: Odourless Boiling Point: 97-98° Beilstein Reference: 906705 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000878
Formula: ClH₂CSi(CH₃)₃
MW: 122,67 g/mol
Pto. Ebullición: 97…98 °C
Densidad: 0,886
Pto. de inflamación: –2 °C (28 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000878
Núm. CAS: 2344-80-1
EINECS: 219-058-5
ADR: 3,II