Ácido 3-(2-metoxifenil)propiónico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
3-(2-Methoxyphenyl)propanoic acid
A14314.14
A14314.06
A14314.22
A14314.14EA
64.8
EUR
A14314.14
A14314.06
A14314.22
Ácido 3-(2-metoxifenil)propiónico ≥98%
Ácido 3-(2-metoxifenil)propiónico
Purity: 98+%
CAS No.: 6342-77-4
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Melting Point: 85-88°
Beilstein Reference: 2097012
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180.2 g/mol Pto. Ebullición: 302 Pto. de fusión: 85…88 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002772 Núm. CAS: 6342-77-4 EINECS: 228-738-0 |