(3-Metoxifenil)acetonitrilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Methoxybenzyl cyanide, 2-(3-Methoxyphenyl)acetonitrile
A14317.06
A14317.14
A14317.22
A14317.06EA
41.4
EUR
A14317.06
A14317.14
A14317.22
(3-Metoxifenil)acetonitrilo ≥99%
(3-Metoxifenil)acetonitrilo
Purity: 99%
CAS No.: 19924-43-7
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5312
Boiling Point: 278-282°
Beilstein Reference: 1865539
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001910
Formula:
C₉H₉NO MW: 147.18 g/mol Pto. Ebullición: 278…282 °C Densidad: 1.082 Pto. de inflamación: 98 °C (208 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001910 Núm. CAS: 19924-43-7 EINECS: 243-428-5 UN: 3276 ADR: 6.1 III |