2-Cloro-N-metilanilina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14343.03
A14343.06
A14343.14
A14343.03EA
40.8
EUR
A14343.03
A14343.06
A14343.14
2-Cloro-N-metilanilina ≥97%
2-Cloro-N-metilanilina
Purity: 97%
CAS No.: 932-32-1
Molecular Formula: C7H8ClN
Formula Weight: 141.60
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5800
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 2802444
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00045170
Formula:
C₇H₈ClN Pto. Ebullición: 218 °C Densidad: 1,150 Pto. de inflamación: 92 °C (197 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00045170 Núm. CAS: 932-32-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |