Tiofeno-2-carbaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Thiophenecarboxaldehyde, Thiophene-2-carboxaldehyde
A14344.0B
A14344.22
A14344.36
A14344.0BEA
394
EUR
A14344.0B
A14344.22
A14344.36
Tiofeno-2-carbaldehído ≥98%
Tiofeno-2-carbaldehído
Purity: 98+%
CAS No.: 98-03-3
Molecular Formula: C5H4OS
Formula Weight: 112.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5900
Boiling Point: 196-198°
Beilstein Reference: 105819
MDL No.: MFCD00005429
Formula:
C₅H₄OS MW: 112,15 g/mol Pto. Ebullición: 196…198 °C Pto. de fusión: ? 10 °C Densidad: 1,220 Pto. de inflamación: 78 °C (172 °F) |
Número MDL:
MFCD00005429 Núm. CAS: 98-03-3 EINECS: 202-629-8 |