4,4'-Difluorobenzhidrol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Alcohol 4,4'-difluorobencidrilico
A14370.06 A14370.14 A14370.22
A14370.06EA 22.3 EUR
A14370.06 A14370.14 A14370.22
4,4'-Difluorobenzhidrol ≥98%
4,4'-Difluorobenzhidrol
Purity: 98+% CAS No.: 365-24-2 Molecular Formula: C13H10F2O Formula Weight: 220.22 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-49° Boiling Point: 142-144°/3mm Beilstein Reference: 2332258 MDL No.: MFCD00000357
Formula: C₁₃H₁₀F₂O
MW: 220,22 g/mol
Pto. Ebullición: 142…144 °C (3 mmHg)
Pto. de fusión: 45…49 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000357
Núm. CAS: 365-24-2
EINECS: 206-671-8