Cloruro de (metoximetil)trifenilfosfonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A14380.14 A14380.22 A14380.36
A14380.14EA 48.2 EUR
A14380.14 A14380.22 A14380.36
Cloruro de (metoximetil)trifenilfosfonio ≥98%
Cloruro de (metoximetil)trifenilfosfonio
Purity: 98+% CAS No.: 4009-98-7 Molecular Formula: CH3OCH2P(C6H5)3Cl Formula Weight: 342.81 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 190° dec. Beilstein Reference: 924215 MDL No.: MFCD00011800
Formula: C₂₀H₂₀ClOP
MW: 342.8 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 190 °C (desc.)
Número MDL: MFCD00011800
Núm. CAS: 4009-98-7
EINECS: 223-664-5