Ioduro de N,N,N-trimetilanilinio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A14402.14
A14402.22
A14402.36
A14402.14EA
35.1
EUR
A14402.14
A14402.22
A14402.36
Ioduro de N,N,N-trimetilanilinio ≥99%
Ioduro de N,N,N-trimetilanilinio
Purity: 99%
CAS No.: 98-04-4
Molecular Formula: C6H5N(CH3)3I
Formula Weight: 263.12
Melting Point: ca 227° subl.
Beilstein Reference: 3916752
Merck Reference: 14,7318
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00011791
Formula:
C₉H₁₄IN Pto. de fusión: ∼ 227 °C (subl.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011791 Núm. CAS: 98-04-4 EINECS: 202-630-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,7318 |