Ácido (4-metoxifenoxi)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(4-Methoxyphenoxy)acetic acid
A14419.09
A14419.18
A14419.09EA
47.8
EUR
A14419.09
A14419.18
Ácido (4-metoxifenoxi)acético ≥98%
Ácido (4-metoxifenoxi)acético
Purity: 98%
CAS No.: 1877-75-4
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 109-113°
Beilstein Reference: 1874579
Formula:
(C₆H₄(OCH₃))OCH₂COOH Pto. Ebullición: 314 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 109…113 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014360 Núm. CAS: 1877-75-4 EINECS: 217-513-2 |