Benzoilacetonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A14473.14
A14473.06
A14473.22
A14473.14EA
277
EUR
A14473.14
A14473.06
A14473.22
Benzoilacetonitrilo ≥98%
Benzoilacetonitrilo
Purity: 98+%
CAS No.: 614-16-4
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 79-83°
Boiling Point: 159-160°/10mm
MDL No.: MFCD00001942
Formula:
(C₆H₅)C(O)CH₂CN Pto. Ebullición: 159…160 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 79…83 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001942 Núm. CAS: 614-16-4 EINECS: 210-369-1 |